Få mere at vide
(1R,1’S)-Octahydro-1-(2’-iodo-1’-methylethyl)-7a-methyl-inden-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,1'S)-Octahydro-1-(2'-iodo-1'-methylethyl)-7a-methyl-inden-4-one |
| CAS | 145372-32-3 |
| Molekylær formel | C13H21IO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | [1R-[1alpha(S*),3abeta,7aalpha]]-Octahydro-1-(2-iodo-1-methylethyl)-7a-methyl-H-inden-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21IO/c1-9(8-14)10-6-7-13(2)11(10)4-3-5-12(13)15/h9-11H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11?,13-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CI)[C@@H]1CC[C@]2(C)C1CCCC2=O |
| IUPAC navn | (1R,3aR)-1-[(2S)-1-iodopropan-2-yl]-3a-methyl-2,3,5,6,7,7a-hexahydro-1H-inden-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.21 |
| Formel vægt | 320.0637 |