missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1R)-1,5-Anhydro-1-C-1H-indol-2-yl-2,3,4-tris-O-(phenylmethyl)-D-Mannitol 6-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R)-1,5-Anhydro-1-C-1H-indol-2-yl-2,3,4-tris-O-(phenylmethyl)-D-Mannitol 6-Acetate |
| CAS | 358620-68-5 |
| Molekylær formel | C37H37NO6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-(6-O-Acetyl-2,3,4-Tri-O-Benzyl-alpha-mannopyransoyl)-Indole |
| InChI formel | InChI=1S/C37H37NO6/c1-26(39)40-25-33-35(41-22-27-13-5-2-6-14-27)37(43-24-29-17-9-4-10-18-29)36(42-23-28-15-7-3-8-16-28)34(44-33)32-21-30-19-11-12-20-31(30)38-32/h2-21,33-38H,22-25H2,1H3/t33-,34-,35-,36-,37+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H]([C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]1OCc4ccccc4)c5cc6ccccc6[nH]5 |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R,6R)-6-(1H-indol-2-yl)-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 591.69 |
| Formel vægt | 591.2621 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?