missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1R)-1,4-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R)-1,4-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol |
| CAS | 1469910-83-5 |
| Molekylær formel | C21 H25 Cl O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Dapagliflozin Impuirty, 1R-Dapagliflozin 1,4-Ahydro Form |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)20-18(25)19(26)21(28-20)17(24)11-23/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19-,20-,21-/m1/s1 |
| SMIL | CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@H]3O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@H]3O)cc1 |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5R)-2-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-5-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.873 |
| Formel vægt | 408.134 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?