missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-Chloro-2-quinolyl)vinyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propan-1-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-Chloro-2-quinolyl)vinyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propan-1-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R)-1-(3-((E)-2-(7-Chloro-2-quinolyl)vinyl)phenyl)-3-(2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl)propan-1-ol |
| CAS | 150026-75-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1R)-1-(3-((E)-2-(7-Chloro-2-quinolyl)vinyl)phenyl)-3-(2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl)propan-1-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C29 H28 Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | α-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-[(1R)-1-hydroxy-1-methylethyl]benzenepropanol, Benzenepropanol, α-[3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-, [R-(E)]- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C29H28ClNO2/c1-29(2,33)26-9-4-3-7-21(26)13-17-28(32)23-8-5-6-20(18-23)10-15-25-16-12-22-11-14-24(30)19-27(22)31-25/h3-12,14-16,18-19,28,32-33H,13,17H2,1-2H3/b15-10+/t28-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](O)c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2 |
| IUPAC navn | (1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propan-1-ol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?