Få mere at vide
(1R)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanesulphonic Acid (Adrenaline beta-Sulphonate), Mikromol™
Artikelnummer. 30052491
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052491 25 mg
18092360 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052491 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0614.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1R)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanesulphonic Acid (Adrenaline beta-Sulphonate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adrenaline beta-Sulphonate
CAS 78995-75-2
Analyt- eller komponentnavne Adrenaline beta-Sulphonate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H13 N O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1R)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanesulphonic Acid, Adrenaline beta-Sulphonate, Adrenaline Impurity F
InChI formel InChI=1S/C9H13NO5S/c1-10-5-9(16(13,14)15)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-12H,5H2,1H3,(H,13,14,15)/t9-/m0/s1
SMIL CNC[C@@H](c1ccc(O)c(O)c1)S(=O)(=O)O
IUPAC navn (1R)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 247.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 247.0514 g/mol