Få mere at vide
(1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
(1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride |
| CAS | 82572-04-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H13 N . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11;/h2-9H,13H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | (1R)-1-naphthalen-1-ylethanamine;hydrochloride |
| Vis mere |