Få mere at vide
(1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17993576
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17993576 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17993576 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3370.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride
CAS 82572-04-1
Analyt- eller komponentnavne (1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H13 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11;/h2-9H,13H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
SMIL Cl.C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
IUPAC navn (1R)-1-naphthalen-1-ylethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 1017.64
Mængde 25 mg
Formel vægt 1015.463 g/mol