Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ 1MR-VLL-GT Formonteret sprøjteventil
Volumen (metrisk):
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
- Nøjagtige og reproducerbare injektioner
- Formonteret med en ventil til prøvetryksætning før injektion
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE (stempel) |
| Til brug med (applikation) | Til prøveopbevaring og -transport eller til at sætte prøven under tryk før injektion |
| Produkttype | Formonteret sprøjteventil |
| Model- | 1MR-VLL-GT |
| Volumen (metrisk) | 1 ml |