Få mere at vide
Greiner Bio-One 1 ml sterile serologiske pipetter
Emballagetype:
Individuelt papir/plastikindpakning
Beskrivelse
- Højkvalitets polystyren
- Tydelig, let læselig graduering
- Farvet lodret stribe for nem aflæsning af lydstyrken
- Med syntetisk fibrøst filtermateriale til beskyttelse mod
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Certifications and Seals of Approval
Tekniske data
Tekniske data
Oversigt | Form: Standard |
Materiale | Polystyren |
Sterilitet | Steril |
Uddannet | Ja |
Gradueringer | 1/100 |
Emballagetype | Individuelt papir/plastikindpakning |
Volumen (metrisk) | 1 mL |
Type | Serologisk pipette |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Greiner Bio-One 1 ml sterile serologiske pipetter >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion