Få mere at vide
Greiner Bio-One 1 ml sterile serologiske pipetter
Emballagetype:
Individuelt papir/plastikindpakning
Beskrivelse
- Højkvalitets polystyren
- Tydelig, let læselig graduering
- Farvet lodret stribe for nem aflæsning af lydstyrken
- Med syntetisk fibrøst filtermateriale til beskyttelse mod
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Form: Standard |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 1/100 |
| Emballagetype | Individuelt papir/plastikindpakning |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Type | Serologisk pipette |