Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 1M7
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18767756
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18767756 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18767756 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6602/10
Reagent for RNA SHAPE-MaP chemistry
1M7 is a reagent for RNA SHAPE-MaP experiments. Enables analysis of RNA secondary structures at single nucleotide resolution in <70 seconds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-7-nitro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
CAS 73043-80-8
Synonym 1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride
Mængde 10 mg
Molekylær formel C9H6N2O5
Formel vægt 222.15
Renhed 95%