Få mere at vide
Thermo Scientific™ 1M TEAB og 50% Hydroxylamin buffere til TMT Eksperimenter
Artikelnummer. 15225753 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Hydroxylamin
Triethylammoniumbicarbonat (TEAB)
Pakningsstørrelse:
50ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
15225753 Hydroxylamin 5ml
15215753 Triethylammoniumbicarbonat (TEAB) 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15225753 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 90115
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fælles TMT buffere såsom 1M Triethylammoniumbicarbonat (TEAB) og 50% Hydroxylamin til isobariske massemærkningseksperimenter.
Præ-formuleret TEAB og 50% hydroxylamin designet til brug i TMT mærkning og quenching af peptider.
Triethylammoniumbicarbonat (TEAB) er en 10X opløsningsbuffer til isobariske massemærkeeksperimenter. 50% hydroxylamin er et 10X svækkende reagens til amin-reaktiv mærkning i TMT eksperimenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hydroxylamin
Produktlinje TMT
Indhold og opbevaring Opbevares beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted.
Udgangsmateriale Cellelysat
Workflow-trin Proteinmærkning
Mængde 5 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1M TEAB and 50% Hydroxylamine Buffers for TMT Experiments
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydroxylamine