Få mere at vide
Econix™ Bio-bins™ Almindelig papirbaserede ikke-skarpe affaldsbeholdere kun til generel brug
Shop alle Econix produkterDescription
- 96 % papirbaseret ikke-plastisk engangsbeholder til ikke-skarp affald
- Kommer fladt sammen for nem opbevaring
- Stiv, tæt konstruktion
- Lækagesikkert, indbygget låg
- Indbygget absorberende mat
- UN 3291 godkendt
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2 l, 2.5 L |
| Certificeringer/compliance | Ikke påkrævet |
| Lukketype | Midlertidig segl, Temporary Seal |
| Oversigt | Pladseffektiv fold-flad |
| Farve | Hvid, Grøn |
| Dimensioner (L x B x H) | 230 x 110 x 180 mm |
| Højde (metrisk) | 180 mm, 120 mm |
| Længde (metrisk) | 230 mm |
| Åbningsstørrelse (metrisk) | Ikke-steril |
| Mængde | 100 Pk. |
| Show More |