Få mere at vide
Econix™ Bio-bins™ Almindelig papirbaserede ikke-skarpe affaldsbeholdere kun til generel brug
Artikelnummer. 13438796 Shop alle Econix produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l, 2.5 L
6 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
13438796 6 l
13530870 2 l, 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13438796 Leverandør Econix™ Leverandørnr. BEXBBPIP6PLAIN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 DKK
    873.90 DKK / Pakke med 40
    Spare 181.10 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Bruge Econix™ Bio-bin™ Generelt/ikke smitsom Bio-bin™ at bortskaffe engangsredskaber og reducere problemer med overfyldning af dit ikke-skarpe kliniske affald. Til brug med almindeligt affald.
  • 96 % papirbaseret ikke-plastisk engangsbeholder til ikke-skarp affald
  • Kommer fladt sammen for nem opbevaring
  • Stiv, tæt konstruktion
  • Lækagesikkert, indbygget låg
  • Indbygget absorberende mat
  • UN 3291 godkendt
Inkluderer midlertidig forsegling Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 6 l
Lukketype Midlertidig og permanent
Design Tilspidset for nem stabling
Farve Hvid, Grøn
Højde (metrisk) 380 mm
Mængde 40 Pk., 40 Pack
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 160 mm, 168 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar, Autoclavable
Til brug med (applikation) Til almindeligt affald
Materiale Pap, Paper (Papir), Plast
Produkttype Lagerbeholder