Få mere at vide
1H-tetrazol, 0,45 M i acetonitril, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463699
Skift visning
Mængde:
45 mL
200 mL
450 mL
Pakningsstørrelse:
200ml
450ml
45ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463699 200 mL 200ml
15483699 45 mL 45ml
15473699 450 mL 450ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61034.AH
Request Bulk or Custom Format
Koblingsreagens til fremstilling af polynukleotider
1H-tetrazol anvendes som bioisoster for carboxylatgruppen. Det bruges også som koblingsreagens til fremstilling af polynukleotider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1H-tetrazol anvendes som bioisoster for carboxylatgruppen. Det bruges også som koblingsreagens til fremstilling af polynukleotider.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med reduktionsmidler og alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-94-8
Molekylær formel CH2N4
Molekylvægt (g/mol) 70.055
MDL nummer MFCD00005247
InChI nøgle KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67519
ChEBI CHEBI:33193
IUPAC navn 2H-tetrazol
SMIL C1=NNN=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Tetrazole
Tæthed 0.798
Mængde 200 mL
FN nummer UN1648
Beilstein 105799
Merck Index 14,2786
Synonym 1h-tetrazole, tetrazole, tetraazacyclopentadiene, 1-h-tetrazole, 1h-1,2,3,4-tetrazole, 1 h-tetrazole, 1h-tetrazole solution, 2h-1,2,3,4-tetrazole, racemic tetrazole, 1h-tetraazole
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 70.05
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.45M in acetonitrile
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, 1H-Tetrazole