Få mere at vide
1H-Tetrazole (~0.3M in Acetonitrile), TRC
Artikelnummer. 30456221
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30456221 50 mL
1 options
Artikelnummer. 30456221 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT30750550ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Tetrazole
CAS 288-94-8
Molekylær formel C H2 N4
Mængde 50 mL
Synonym 2H-Tetrazole, 1H-TZ, 2,3,4-Triazapyrrole, NSC 36712, Tetraazacyclopentadiene
InChI formel InChI=1S/CH2N4/c1-2-4-5-3-1/h1H,(H,2,3,4,5)
SMIL N1=NNC=N1
IUPAC navn 1H-tetrazole
Molekylvægt (g/mol) 70.06
Formel vægt 70.03
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ~0.3 M