missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-2,3-dione, TRC

Artikelnummer. 30420815
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420815 100 mg
30412271 50 mg
30412712 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP903720100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 153072-89-0
Molekylær formel C7H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 148.12
IUPAC navn 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2,3-dione
SMIL O=C1Nc2cccnc2C1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-2,3-dione
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H4N2O2/c10-6-5-4(9-7(6)11)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10,11)
Formel vægt 148.0273
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.