missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 7-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30412434
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412434 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9986001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 7-Oxide
CAS 55052-24-9
Molekylær formel C7 H6 N2 O
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O/c10-9-5-1-2-6-3-4-8-7(6)9/h1-5,8H
SMIL [O-][n+]1cccc2cc[nH]c12
IUPAC navn 7-oxido-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-7-ium
Molekylvægt (g/mol) 134.14
Formel vægt 134.048
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.