Få mere at vide
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 7-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30418684
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30418684 5 g
1 options
Artikelnummer. 30418684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9986005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 7-Oxide
CAS 55052-24-9
Molekylær formel C7 H6 N2 O
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O/c10-9-5-1-2-6-3-4-8-7(6)9/h1-5,8H
SMIL [O-][n+]1cccc2cc[nH]c12
IUPAC navn 7-oxido-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-7-ium
Molekylvægt (g/mol) 134.14
Formel vægt 134.048