missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 7-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 7-Oxide |
| CAS | 55052-24-9 |
| Molekylær formel | C7 H6 N2 O |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O/c10-9-5-1-2-6-3-4-8-7(6)9/h1-5,8H |
| SMIL | [O-][n+]1cccc2cc[nH]c12 |
| IUPAC navn | 7-oxido-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-7-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.14 |
| Formel vægt | 134.048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?