Få mere at vide
1H-Pyrrol-2-carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384582
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10384582 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10243182 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10384582 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF02986CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 50269-95-9
Molekylær formel C5H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 125.131
MDL nummer MFCD00141885
InChI nøgle FQIAWPZQJCAPSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrolecarbohydrazide, 2-pyrrolecarbohydrazide, pyrrole-2-carbohydrazide, pyrrole-5-carboxhydrazide, 2-pyrrolecarboxylic acid hydrazide, 2-pyrrolecarboxylic acid, hydrazide, pyrrole-2-carboxylic acid hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, hydrazide 9ci
PubChem CID 281610
IUPAC navn 1H-pyrrol-2-carbohydrazid
SMIL C1=CNC(=C1)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-pyrrole-2-carbohydrazide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 125.13
Procent renhed 97%