Få mere at vide
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin, 97%
Artikelnummer. 15458278
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458278 250 mg 250mg
15448278 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61710.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 271-73-8 | C6H5N3 | 119,127 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 271-73-8
Molekylær formel C6H5N3
Molekylvægt (g/mol) 119.127
MDL nummer MFCD05663981
InChI nøgle GVLRTOYGRNLSDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 2h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 7-azaindazole, pyrazolo 3,4-b pyridine, 7-aza-1h-indazole, pyrazolo 5,4-b pyridine, 7-aza indazole, 7-azabenzpyrazole, acmc-1cs3b, 2h pyrazolo 3,4 b pyridin
PubChem CID 2755850
IUPAC navn 1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin
SMIL C1=CC2=C(NN=C2)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Mængde 250 mg
Formel vægt 119.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof