Få mere at vide
1H-Pyrazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazole |
| CAS | 288-13-1 |
| Molekylær formel | C3 H4 N2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Pyrazole, 1H-Pyrazole, 1,2-Diazole, 2-Azapyrrole, NSC 45410 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5) |
| SMIL | c1cn[nH]c1 |
| IUPAC navn | 1H-pyrazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 68.08 |
| Formel vægt | 68.0374 |