Få mere at vide
1H-Pyrazol, TRC
Artikelnummer. 30417807
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30417807 50 g
1 options
Artikelnummer. 30417807 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP84219550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazole
CAS 288-13-1
Molekylær formel C3 H4 N2
Mængde 50 g
Synonym Pyrazole, 1H-Pyrazole, 1,2-Diazole, 2-Azapyrrole, NSC 45410
InChI formel InChI=1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)
SMIL c1cn[nH]c1
IUPAC navn 1H-pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 68.08
Formel vægt 68.0374