Få mere at vide
1H-Pyrazol, 98%
Artikelnummer. 11449080
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449080 100 g 100g
11439080 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449080 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14186.22
 Begrænset vare
På lager
1H-pyrazol, 98%, C3H4N2, CAS-nummer-288-13-1, 1-h-pyrazol, 1h-pyrazol, pyrazol, unii-3qd5kjz7zj, hpz, pyrazol, diazol, pyrazol#1, 1,2-diazol, 3qd5kjz7zj, 100g, 103775, 186 grader. C til 188 grader. C, CHEBI:17241, 206-017-1, 68.08, H302-H315-H319-H335 | CAS: 288-13-1 | C3H4N2 | 68,079 g/mol
1H-Pyrazol anvendes som ligand til fremstilling af organometalliske forbindelser. Derivaterne af Pyrazol bruges i medicin for deres smertestillende, anti-inflammatoriske, antipyretiske, antiarytmiske, beroligende, muskelafslappende, psykoanaleptiske, antikonvulsive, monoaminoxidasehæmmende, antidiabetiske og antibakterielle aktiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1H-Pyrazol anvendes som ligand til fremstilling af organometalliske forbindelser. Derivaterne af Pyrazol bruges i medicin for deres smertestillende, anti-inflammatoriske, antipyretiske, antiarytmiske, beroligende, muskelafslappende, psykoanaleptiske, antikonvulsive, monoaminoxidasehæmmende, antidiabetiske og antibakterielle aktiviteter.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmiddel og vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-13-1
Molekylær formel C3H4N2
Molekylvægt (g/mol) 68.079
MDL nummer MFCD00005234
InChI nøgle WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazole, 1,2-diazole, 1h-pyrazol, pyrazol, unii-3qd5kjz7zj, 3qd5kjz7zj, diazole, hpz, 1-h-pyrazole, pyrazol#1
PubChem CID 1048
ChEBI CHEBI:17241
IUPAC navn 1H-pyrazol
SMIL C1=CNN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Pyrazole
Smeltepunkt 66 °C til 70 °C
Kogepunkt 186 °C til 188 °C
Lugt Ubehageligt
Mængde 100 g
Beilstein 103775
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,7960
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 68.08
Procent renhed 98%