Learn More
1H-Pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11441140
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11441140 5 g 5g
11431140 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11441140 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H25783.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37718-11-9 | C4H4N2O2 | 112.088 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37718-11-9
Molekylær formel C4H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 112.088
MDL nummer MFCD00011558
InChI nøgle IMBBXSASDSZJSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrazolecarboxylic acid, 4-carboxypyrazole, pyrazole-4-carboxylic acid, unii-4xjz84gv8e, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-1h-pyrazole, 4xjz84gv8e, pyrazole-4-carboxylic, pubchem13293, pubchem22749
PubChem CID 3015937
IUPAC navn 1H-pyrazol-4-carboxylsyre
SMIL C1=C(C=NN1)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 281°C to 283°C
Mængde 5 g
Formel vægt 112.09
Procent renhed 97%