Få mere at vide
1H-Pyrazol-4-boronsyre pinacolester, 98%
Artikelnummer. 11395465
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395465 1 g 1g
11305475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395465 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19654.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 269410-08-4 | C9H15BN2O2 | 194,04 g/mol
1H-Pyrazol-4-boronsyre pinacol ester er et nyttigt reagens til Suzuki-Miyaura krydskoblinger såvel som Ruthenium-katalyseret asymmetrisk hydrogenering. Det bruges også som reagens til fremstilling af VEGF, Aurora, RHO (ROCK), Janus Kinase 2, c-MET, ALK, S-nitrsoflutathionreduktase, CDC7, Acetyl-CoA carboxylasehæmmere samt andre biologisk aktive forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1H-Pyrazol-4-boronsyre pinacol ester er et nyttigt reagens til Suzuki-Miyaura krydskoblinger såvel som Ruthenium-katalyseret asymmetrisk hydrogenering. Det bruges også som reagens til fremstilling af VEGF, Aurora, RHO (ROCK), Janus Kinase 2, c-MET, ALK, S-nitrsoflutathionreduktase, CDC7, Acetyl-CoA carboxylasehæmmere samt andre biologisk aktive forbindelser.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 269410-08-4
Molekylær formel C9H15BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 194.04
MDL nummer MFCD03453063
InChI nøgle TVOJIBGZFYMWDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1h-pyrazol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 2-4-pyrazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 2774010
IUPAC navn 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CNN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 145 °C til 149 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 194.04
Procent renhed 98%