missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 97%

Artikelnummer. 11379939
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379939 5 g 5g
11369939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11379939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25732.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 1621-91-6 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1621-91-6
Molekylær formel C4H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 112.09
MDL nummer MFCD00077436
InChI nøgle KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-pyrazolecarboxylic acid, 3-pyrazolecarboxylic acid, 3-carboxy-1h-pyrazole, pyrazolic acid, pyrazolecarboxylic, 3-carboxypyrazole, 2h-pyrazole-3-carboxylicacid
PubChem CID 574310
IUPAC navn 1H-pyrazol-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=NN1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 211°C (decomposition)
Mængde 5 g
Formel vægt 112.09
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.