Få mere at vide
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 11369939
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369939 1 g 1g
11379939 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25732.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1621-91-6 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1621-91-6
Molekylær formel C4H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 112.09
MDL nummer MFCD00077436
InChI nøgle KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-pyrazolecarboxylic acid, 3-pyrazolecarboxylic acid, 3-carboxy-1h-pyrazole, pyrazolic acid, pyrazolecarboxylic, 3-carboxypyrazole, 2h-pyrazole-3-carboxylicacid
PubChem CID 574310
IUPAC navn 1H-pyrazol-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 211°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 112.09
Procent renhed 97%