Få mere at vide
1H-Pyrazol-3-boronsyre pinacolester, 95%
Artikelnummer. 11446560
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446560 5 g 5g
11436560 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446560 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27619.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 844501-71-9 | C9H15BN2O2 | 194,041 g/mol
1H-Pyrazol-3-boronsyre pinacol ester bruges som et mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1H-Pyrazol-3-boronsyre pinacol ester bruges
som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 844501-71-9
Molekylær formel C9H15BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 194.041
MDL nummer MFCD07368044
InChI nøgle KWLOIDOKWUESNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-boronic acid pinacol ester, pyrazole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-pyrazole, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabolone-pyrrazole, 1h-pyrazol-3-yl-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolone-pyrrazole
PubChem CID 21931539
IUPAC navn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 105 °C til 108 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 194.04
Procent renhed 95%