Få mere at vide
1H-Pyrazol-3-boronsyrehydrat, 95 %
Artikelnummer. 11362339
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362339 1 g 1g
11372339 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27286.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 376584-63-3 | C3H5BN2O2 | 111,90 g/mol
Anvendes væsentligt som syntetiske mellemprodukter. De er meget udbredt i produktionen af optik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes væsentligt som syntetiske mellemprodukter. De er meget udbredt i produktionen af optik.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Kølet (2-8 °C). Fugt følsom. Opbevares under inert gas. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 376584-63-3
Molekylær formel C3H5BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 111.90
MDL nummer MFCD07368247 MFCD02020768
InChI nøgle NEUWPDLMDVINSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazol-3-yl boronic acid, pyrazole-3-boronic acid, 1h-pyrazol-3-ylboronic acid, 1h-pyrazole-3-boronic acid, 1h-pyrazole-5-boronic acid, 1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1h-pyrazol-5-yl-5-boronic acid, pyrazol-3-ylboronic acid, 2h-pyrazol-3-ylboronic acid
PubChem CID 11251979
IUPAC navn 1H-pyrazol-5-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=NNC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate
Smeltepunkt 85°C to 88°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 111.9
Procent renhed 95%