Få mere at vide
1H-Pyrazol-3,5-dicarboxylsyremonohydrat, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate |
| Smeltepunkt | ∽294 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 147821 |
| Formel vægt | 174,11 (156,09 Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Krystaller eller pulver eller krystallinsk pulver |