Få mere at vide
1H-Pyrazole-3,4,5-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Pyrazole-3,4,5-d3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)/i1D,2D,3D |
| Formel vægt | 71.0563 |