Få mere at vide
1H-Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride, 99%
Artikelnummer. 10603773 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10603773 50 g Glasflaske 50g
10570362 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603773 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368250500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4023-02-3 | C4H6N4·HCl | 146.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4023-02-3
Molekylær formel C4H6N4·HCl
Molekylvægt (g/mol) 146.58
MDL nummer MFCD00210087
InChI nøgle UCQFSGCWHRTMGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, 1h-pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1-amidinopyrazole hydrochloride, praxadine, pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, pyrazole-1-carboxamidine hcl, 1h-pyrazole-1-carboxamidinehydrochloride, praxadine hydrochloride, 1h-pyrazole-1-carboxamidine hcl
PubChem CID 2734672
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 167°C to 170°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 146.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.