Få mere at vide
1H-Pyrazole-1-carboxamidine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30425870
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30425870 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30425870 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8425002.5G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-pyrazole-1-carboximidamide
CAS 4023-02-3
Molekylær formel C4 H6 N4 . Cl H
Mængde 2.5 g
Synonym 1H-Pyrazole-1-carboximidamide','hydrochloride (1:1), 1H-Pyrazole-1-carboximidamide','monohydrochloride (9CI), Pyrazole-1-carboxamidine','hydrochloride (7CI,8CI), 1-Amidinopyrazole hydrochloride, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, Praxadine hydrochloride, Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, Zanamivir Imp. F (EP) as Hydrochloride, PCH, GR 169473A, Ph Eur Zanamivir Impurity F, GR 152919X, GR 169473A, GR 212339X, GR 228446X, USP Zanamivir Related Compounds Mixture, PCH Test Mix 1
InChI formel InChI=1S/C4H6N4.ClH/c5-4(6)8-3-1-2-7-8;/h1-3H,(H3,5,6);1H
SMIL Cl.NC(=N)n1cccn1
IUPAC navn pyrazole-1-carboximidamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 146.58
Formel vægt 146.0359