Få mere at vide
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, 99%
Artikelnummer. 15417118
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417118 50 g 50g
15407118 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60631.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4023-02-3 | C4H6N4 | 110.12 g/mol
1H-Pyrazol-1-carboxamidinhydrochlorid kan bruges i følgende undersøgelser:
  • Fremstilling af guanidylerede hulfibermembraner.
  • SGuanylering af aminer og i peptidsyntese.
  • Syntese af bis-guanidinium-cholesterol-derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1H-Pyrazol-1-carboxamidinhydrochlorid kan bruges i følgende undersøgelser: •Fremstilling af guanidylerede hulfibermembraner. •Guanylering af aminer og i peptidsyntese. •Syntese af bis-guanidinium-cholesterol-derivater.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares under stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4023-02-3
MDL nummer MFCD00210087
IUPAC navn pyrazol-1-carboximidamid;hydrochlorid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
Smeltepunkt 167°C to 170°C
Molekylær formel C4H6N4
Mængde 50 g
Synonym 1h-pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, 1h-pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1-amidinopyrazole hydrochloride, praxadine, pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, pyrazole-1-carboxamidine hcl, 1h-pyrazole-1-carboxamidinehydrochloride, praxadine hydrochloride, 1h-pyrazole-1-carboxamidine hcl
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle UCQFSGCWHRTMGG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN(N=C1)C(=N)N.Cl
Molekylvægt (g/mol) 110.12
PubChem CID 2734672
Formel vægt 146.58
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride