Få mere at vide
1H-Naphtho[2,3-d][1,2,3]triazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Naphtho[2,3-d][1,2,3]triazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3/c1-2-4-8-6-10-9(11-13-12-10)5-7(8)3-1/h1-6H,(H,11,12,13) |
| Formel vægt | 169.064 |
| Procent renhed | >95% |