Få mere at vide
1H-Indole-d5-3-acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Indole-d5-3-acetamide |
| CAS | 1204700-53-7 |
| Molekylær formel | C10 2H5 H5 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetamide (ACI), Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetamide, 1H-Indole-d5-3-acetamide, 1H-Indole-3-acetamide-D5 (indole-2,4,5,6,7-D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O/c11-10(13)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5H2,(H2,11,13)/i1D,2D,3D,4D,6D |
| SMIL | [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1CC(=O)N |
| IUPAC navn | 2-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.23 |
| Formel vægt | 179.1107 |