Få mere at vide
1H-indol-7-carboxylsyre, 90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10532272
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10532272 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10532272 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB12826CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indole-7-carboxylic acid
CAS 1670-83-3
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H7NO2
MDL nummer MFCD00210442
Mængde 250 mg
Synonym indole-7-carboxylic acid, 7-indolecarboxylic acid, indole-7-carboxylicacid, zlchem 444, pubchem2475, 7-carboxyindole, acmc-209dvl, indole-7-carboxlic acid, indole 7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid
InChI nøgle IPDOBVFESNNYEE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)NC=C2
IUPAC navn 1H-indol-7-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 161.16
PubChem CID 74281
Formel vægt 161.16
Procent renhed 90%