Få mere at vide
1H-indol-7-carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384342
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10384342 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10384342 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB02108CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-indole-7-carbohydrazide
CAS 321309-24-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C9H9N3O
MDL nummer MFCD00572868
Mængde 250 mg
Synonym 1h-indole-7-carboxylic acid hydrazide, 7-hydrazinocarbonyl-1h-indole, 1h-indole-7-carboxylic acid, hydrazide, indole-7-carbohydrazide, 1h-indole-7-carboxylicacid, hydrazide
InChI nøgle NCFMBDUFIJHHAW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)NN)NC=C2
IUPAC navn 1H-indol-7-carbohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 175.191
PubChem CID 712457
Formel vægt 175.19
Procent renhed 97%