Få mere at vide
1H-indol-3-carboxylsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30052099
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052099 100 mg
30049865 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052099 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0763.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1H-indol-3-carboxylsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indole-3-carboxylic Acid
CAS 771-50-6
Analyt- eller komponentnavne 1H-Indole-3-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H7 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tropisetron Hydrochloride Imp. B (EP), Tropisetron Imp. B (EP), 1H-Indole-3-carboxylic Acid, Tropisetron Hydrochloride Impurity B, Tropisetron Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H,(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC navn 1H-indol-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 161,0477 g/mol