Få mere at vide
1H-Indole-3-carboxylic acid hydrazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Indole-3-carboxylic acid hydrazide |
| CAS | 15317-58-5 |
| Molekylær formel | C9H9N3O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3O/c10-12-9(13)7-5-11-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H,10H2,(H,12,13) |
| SMIL | O=C(NN)C1=CNC2=CC=CC=C21 |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.19 |
| Formel vægt | 175.0746 |