Få mere at vide
1H-Indole-3-carbonitrile, 97%, Maybridge™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Indole-3-carbonitrile |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 142.16 |