Få mere at vide
1H-Indole-3-acetic acid, 98%
Artikelnummer. 10449040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
Artikelnummer. 10449040
Brand: Thermo Scientific Acros 122160250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
1H-Indole-3-acetic acid, CAS # 87-51-4, also known as indole-3-acetic acid, is a monocarboxylic acid mainly used as a plant growth hormone and is the most common naturally occurring plant hormone of the auxin family. | CAS: 87-51-4 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•1H-Indol-3-eddikesyre er et plantevæksthormon, der tilhører auxinklassen. Det anses også for at være en inducer af plantecelleforlængelse og -deling, der kan forårsage ukontrolleret vækst
Applikationer
•Denne forbindelse er en monocarboxylsyre; en eddikesyre, hvor et af methylhydrogenerne er blevet erstattet af en 1H-indol-3-ylgruppe.
• Ud over sin rolle som plantehormon regulerer denne forbindelse vævsdifferentiering, apikale dominans og reaktioner på lys, tyngdekraft og patogener
• Det kan bruges som et signalmolekyle, der er nødvendigt for udvikling af planteorganer og koordinering af vækst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-51-4
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD00005636
InChI nøgle SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
IUPAC navn 2-(lH-indol-3-yl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indole-3-acetic acid
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 167.0°C
Farve Farveløs til gul
Flammepunkt 171°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 22, 66
Merck Index 15, 5004
Opløselighedsinformation Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone and ether,freely soluble in alcohol,sparingly soluble in chloroform
Formel vægt 175.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.