Få mere at vide
1H-indol-3-eddikesyre, 98%
Artikelnummer. 10275350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10275350 10 g Glasflaske 10g
10449040 25 g Glasflaske 25g
10285350 100 g Glasflaske 100g
10043613 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10275350 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122160100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
1H-indol-3-eddikesyre, CAS # 87-51-4, også kendt som indol-3-eddikesyre, er en monocarboxylsyre, der hovedsageligt bruges som væksthormon for planter, og er det mest almindelige naturligt forekommende plantehormon i auxinfamilien. | CAS: 87-51-4 | C10H9NO2 | 175,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•1H-Indol-3-eddikesyre er et plantevæksthormon, der tilhører auxinklassen. Det anses også for at være en inducer af plantecelleforlængelse og -deling, der kan forårsage ukontrolleret vækst
Applikationer
•Denne forbindelse er en monocarboxylsyre; en eddikesyre, hvor et af methylhydrogenerne er blevet erstattet af en 1H-indol-3-ylgruppe.
• Ud over sin rolle som plantehormon regulerer denne forbindelse vævsdifferentiering, apikale dominans og reaktioner på lys, tyngdekraft og patogener
• Det kan bruges som et signalmolekyle, der er nødvendigt for udvikling af planteorganer og koordinering af vækst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-51-4
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD00005636
InChI nøgle SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
IUPAC navn 2-(lH-indol-3-yl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indole-3-acetic acid
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 167,0 °C
Farve Farveløs til gul
Flammepunkt 171 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 22, 66
Merck Index 15, 5004
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 8 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i acetone og ether, frit opløselig i alkohol, sparsomt opløselig i kloroform
Formel vægt 175.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.