Få mere at vide
1H-Indole-3-acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Indole-3-acetamide |
| CAS | 879-37-8 |
| Molekylær formel | C10H10N2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Indole-3-acetamide, 2-(1H-Indol-3-yl)acetamide, 2-(3-Indolyl)acetamide, 3-Indolylacetamide, NSC 1969 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O/c11-10(13)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5H2,(H2,11,13) |
| SMIL | NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 2-(1H-indol-3-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.2 |
| Formel vægt | 174.0793 |