Få mere at vide
1H-indol-2-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10103244
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10103244 1 g 1g
10373452 250 mg 250mg
10536585 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10103244 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12801DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 1477-50-5
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00005611
InChI nøgle HCUARRIEZVDMPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-2-carboxylic acid, 2-carboxyindole, 2-indolecarboxylic acid, indol-2-carboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylate, 2-indolylformic acid, 2-indole carboxylic acid, 1h-indol-2-carbons, carboxyindole
PubChem CID 72899
IUPAC navn 1H-indol-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indole-2-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 161.16
Procent renhed 97%