Få mere at vide
1H-Indole-2,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isatin |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(7)11/h1-4H,(H,9,10,11) |
| Formel vægt | 147.032 |