Få mere at vide
1H-Indol-4-ol, Mikromol™
Beskrivelse
1H-Indol-4-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Indol-4-ol |
| CAS | 2380-94-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1H-Indol-4-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H7 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Indol-4-ol, Pindolol Imp. E (EP), Pindolol Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9-10H |
| SMIL | Oc1cccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC navn | 1H-indol-4-ol |
| Vis mere |