Få mere at vide
(1H-Indol-3-yl)methanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1H-Indol-3-yl)methanamine |
| CAS | 22259-53-6 |
| Molekylær formel | C9 H10 N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Indole-3-methanamine, 3-Indoylmethanamine, 3-(Aminomethyl)indole |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5,10H2 |
| SMIL | NCc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1H-indol-3-ylmethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.189 |
| Formel vægt | 146.084 |