Få mere at vide
(1H-Indol-3-yl)methanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1H-Indol-3-yl)methanamine Hydrochloride |
| CAS | 1266692-14-1 |
| Molekylær formel | C9H10N2 . HCl |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1H-Indol-3-ylmethanamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2.ClH/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9;/h1-4,6,11H,5,10H2;1H |
| SMIL | C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CN.Cl |
| IUPAC navn | (1H-indol-3-yl)methanamine hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.65 |
| Formel vægt | 182.54 |